Få mere at vide
Scotch-Brite™ Gulvpuder, rød
Artikelnummer. 17108850
Skift visning
Diameter (metrisk):
203 mm
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
584 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
17108850 432 mm -
17168850 203 mm -
17138840 254 mm Pakke med 5
17128850 480 mm -
17138850 505 mm -
17148850 530 mm Pakke med 5
17158850 584 mm -
17148840 280 mm -
17158840 305 mm -
17168840 330 mm -
17178840 355 mm -
17188840 380 mm Pakke med 5
17198840 406 mm -
17118850 460 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17108850 Leverandør Scotch-Brite™ Leverandørnr. 7100182729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 DKK
    606.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 414.00 DKK
    40% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Designet til daglig rengøring og let skrubning for at fjerne let snavs, slidmærker og sorte hælemærker. Disse puder rengøres, når de er fugtige og polerer, når de er tørre. Open-web konstruktion betyder, at denne vaskbare, genanvendelige pude modstår tilstopning og belastning.
  • Til daglig rengøring og let skrubning
  • Fjerner let snavs, slidmærker og sorte hælmærker
  • Renser, når den er fugtig, og polerer, når den er tør
  • Formbare fibre giver maksimal pude-til-gulv-kontakt
  • Vendbar, vaskbar pude modstår tilstopning og belastning
  • Konsekvent, dokumenteret ydeevne med lang levetid på gulvpuderne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gulvpude
Farve Rød
Diameter (metrisk) 432 mm
Til brug med (applikation) Daglig rengøring, let skrubning