Få mere at vide
Scotch-Brite™ Gulvpuder, Grøn
Artikelnummer. 17198810
Skift visning
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
17198810 280 mm -
17168800 254 mm -
17148820 505 mm -
17138810 530 mm -
17178800 305 mm Pakke med 5
17138820 330 mm -
17158810 355 mm -
17198800 380 mm Pakke med 5
17108810 406 mm -
17118810 432 mm Pakke med 5
17128810 460 mm -
17277206 460 mm -
17188810 480 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17198810 Leverandør Scotch-Brite™ Leverandørnr. 7100159890
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til effektiv mellemrengøring af stærkt snavsede gulve med eller uden belægning. Til brug med enkeltskivemaskiner eller automatiske gulvrengøringsmaskiner med lav hastighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gulvpude
Farve Grøn
Diameter (metrisk) 280 mm
Til brug med (applikation) Skrubning
Til brug med (udstyr) Enkeltskivemaskiner eller automatiske gulvrengøringsmaskiner med langsom hastighed
Stil Rund