Få mere at vide
Scotch-Brite™ Gulvpuder, Grøn
Til effektiv mellemrengøring af stærkt snavsede gulve med eller uden belægning. Til brug med enkeltskivemaskiner eller automatiske gulvrengøringsmaskiner med lav hastighed.
Brand: Scotch-Brite™ 7100159889
701.67 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Tekniske data
Gulvpude | |
480 mm | |
Enkeltskivemaskiner eller automatiske gulvrengøringsmaskiner med langsom hastighed |
Grøn | |
Skrubning | |
Rund |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Scotch-Brite™ Gulvpuder, Grøn > 480 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion