Få mere at vide
Scotch-Brite™ Gulvpuder, Grøn
Artikelnummer. 17178800
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 17178800
Brand: Scotch-Brite™ 7100159536
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til effektiv mellemrengøring af stærkt snavsede gulve med eller uden belægning. Til brug med enkeltskivemaskiner eller automatiske gulvrengøringsmaskiner med lav hastighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gulvpude
Farve Grøn
Diameter (metrisk) 305 mm
Til brug med (applikation) Skrubning
Til brug med (udstyr) Enkeltskivemaskiner eller automatiske gulvrengøringsmaskiner med langsom hastighed
Stil Rund