Få mere at vide
Scotch-Brite™ Gulvpuder, Grøn
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Gulvpude |
| Farve | Grøn |
| Diameter (metrisk) | 355 mm |
| Til brug med (applikation) | Skrubning |
| Til brug med (udstyr) | Enkeltskivemaskiner eller automatiske gulvrengøringsmaskiner med langsom hastighed |
| Stil | Rund |