Få mere at vide
Brady™ Gulvmarkeringspil med anti-skrid effekt
Artikelnummer. 11716855
Farve:
Fotoluminescerende på Grøn, Grøn
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11716855
Brand: Brady™ 251920
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skab en visuel vej til at hjælpe med en hurtig udgang under strømafbrydelser og nødsituationer med denne gulvmarkeringspil med anti-skrideffekt.
  • Skab en visuel vej til at hjælpe med en hurtig udgang under strømafbrydelser og nødsituationer.
Tekniske data
Oversigt Fotoluminescerende pil med anti-skrid top
Dimensioner (L x B) 175 x 110 mm
Til brug med (applikation) Vejmarkering pil
Længde (engelsk) 6,89 tommer.
Længde (metrisk) 175 mm
Emballagemængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 4,33 tommer
Bredde (metrisk) 110 mm
Klæbende type Selvklæbende
Farve Fotoluminescerende på Grøn, Grøn
Materiale Aluminium
Type Anti-skid Tape