Få mere at vide
3M™ Doodlebug™ Rensesæt til gulvkanter
Artikelnummer. p-7213718
Stil:
Drejeligt hovedpudeholder (universalstang)
Håndholdt pudeholder
Artikelnummer. 17128560
Brand: 3M™ Doodlebug™ 7000002233
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Praktiske håndtagsmuligheder giver alsidige rengøringsløsninger. Unik krog og løkke i bunden 3M™ Doodlebug™ Puder, svampe og børster uden brug af klæbemidler eller fastgørelsesmidler.
  • Ideel til vedligeholdelse af svært tilgængelige områder
  • Effektivt og alsidigt gulvrengøringsværktøj
  • Brug den medfølgende hvide pude til poleringsoperationer og den brune pude til stripning
  • Puderne er meget holdbare og nemme at rengøre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rengøringssæt
Farve Brun
Dimensioner (L x B) 229 x 102 mm
Til brug med (applikation) Rengøring
Til brug med (udstyr) Doodlebug™ Puder, svampe og børster
Inkluderer (1) Pudeholder, (1) Polering af gulvpude, (1) Afisolering af gulvpude
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 229 mm
Model- 6473 K
Mængde 4 Pk.
Stil Håndholdt pudeholder
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 102 mm