Få mere at vide
3M™ Doodlebug™ Rensesæt til gulvkanter
Artikelnummer. 17128560
Skift visning
Stil:
Drejeligt hovedpudeholder (universalstang)
Håndholdt pudeholder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stil
17128560 Håndholdt pudeholder
17169350 Drejeligt hovedpudeholder (universalstang)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17128560 Leverandør 3M™ Doodlebug™ Leverandørnr. 7000002233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3030.00 DKK
    1546.59 DKK / Pakke med 4
    Spare 1483.41 DKK
    48% Slukket
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Praktiske håndtagsmuligheder giver alsidige rengøringsløsninger. Unik krog og løkke i bunden 3M™ Doodlebug™ Puder, svampe og børster uden brug af klæbemidler eller fastgørelsesmidler.
  • Ideel til vedligeholdelse af svært tilgængelige områder
  • Effektivt og alsidigt gulvrengøringsværktøj
  • Brug den medfølgende hvide pude til poleringsoperationer og den brune pude til stripning
  • Puderne er meget holdbare og nemme at rengøre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rengøringssæt
Farve Brun
Dimensioner (L x B) 229 x 102 mm
Til brug med (applikation) Rengøring
Til brug med (udstyr) Doodlebug™ Puder, svampe og børster
Inkluderer (1) Pudeholder, (1) Polering af gulvpude, (1) Afisolering af gulvpude
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 229 mm
Model- 6473 K
Mængde 4 Pk.
Stil Håndholdt pudeholder
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 102 mm