Få mere at vide
3M™ Doodlebug™ Gulvpudepuder
Artikelnummer. 17108860
Skift visning
Farve:
Rød
Artikelnummer. Farve
17108860 Rød
1 options
Artikelnummer. 17108860 Leverandør 3M™ Doodlebug™ Leverandørnr. 7100194315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00 DKK
    1092.61 DKK / Pakke med 30
    Spare 812.39 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Til brug med Doodlebug™ Gulvrengøringssystem
  • Puderne er meget holdbare og nemme at rengøre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gulvpuder
Farve Rød
Dimensioner (L x B) 254 x 118 mm
Til brug med (applikation) Rengøring/polering af gulve
Til brug med (udstyr) Doodlebug™ Gulvrensningssystem
Længde (metrisk) 254 mm
Mængde 30 Pk.
Bredde (metrisk) 118 mm