Få mere at vide
Flonicamid, TRC
Artikelnummer. 30393164
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30393164 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30393164 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF405710100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flonicamid
CAS 158062-67-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H6 F3 N3 O
Mængde 100 mg
Synonym N-(Cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, Aria, Aria (insecticide), Beleaf, Carbine, Carbine (insecticide), F 1785, Flonicamid, IKI 220, N-Cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide, Teppeki, Ulala, Ulala DF
InChI formel InChI=1S/C9H6F3N3O/c10-9(11,12)7-1-3-14-5-6(7)8(16)15-4-2-13/h1,3,5H,4H2,(H,15,16)
SMIL FC(F)(F)c1ccncc1C(=O)NCC#N
IUPAC navn N-(cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 229.16
Formel vægt 229.0463
Procent renhed >95