Få mere at vide
Flonicamid (fri syre) 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325545
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325545 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325545 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13662120AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid
CAS 158063-66-2
Analyt- eller komponentnavne 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H4 F3 N O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Flonicamid free acid, 4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
SMIL OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxylsyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 191.11
Mængde 1 ml
Formel vægt 191,0194 g/mol