Få mere at vide
Flonicamid-carboxylic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl Glycine |
| CAS | 207502-65-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl Glycine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H7 F3 N2 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Glycine, N-[[4-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]-, 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl glycine, N-[[4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]glycine, TFNG |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F3N2O3/c10-9(11,12)6-1-2-13-3-5(6)8(17)14-4-7(15)16/h1-3H,4H2,(H,14,17)(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)CNC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F |
| Vis mere |