Få mere at vide
Flonicamid-carboxylic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315699
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315699 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315699 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13662110AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl Glycine
CAS 207502-65-6
Analyt- eller komponentnavne 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl Glycine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H7 F3 N2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Glycine, N-[[4-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]-, 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl glycine, N-[[4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]glycine, TFNG
InChI formel InChI=1S/C9H7F3N2O3/c10-9(11,12)6-1-2-13-3-5(6)8(17)14-4-7(15)16/h1-3H,4H2,(H,14,17)(H,15,16)
SMIL OC(=O)CNC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
IUPAC navn 2-[[4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl]amino]acetic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 248.16
Mængde 1 ml
Formel vægt 248.0409 g/mol