Få mere at vide
Flomoxef Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flomoxef Sodium |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18F2N6O7S2.Na/c1-29-15(18-8(25)6-31-13(16)17)11(28)23-9(10(26)27)7(4-30-12(15)23)5-32-14-19-20-21-22(14)2-3-24;/h12-13,24H,2-6H2,1H3,(H,18,25)(H,26,27);/q;+1/p-1/t12-,15+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 518.0466 |