Få mere at vide
Flometoquin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flometoquin |
| CAS | 875775-74-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C22 H20 F3 N O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-3,7-dimethyl-6-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-4-quinolinyl methyl carbonate, Flometoquin |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20F3NO5/c1-5-17-13(3)20(30-21(27)28-4)16-11-19(12(2)10-18(16)26-17)29-14-6-8-15(9-7-14)31-22(23,24)25/h6-11H,5H2,1-4H3 |
| SMIL | CCc1nc2cc(C)c(Oc3ccc(OC(F)(F)F)cc3)cc2c(OC(=O)OC)c1C |
| IUPAC navn | [2-ethyl-3,7-dimethyl-6-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]quinolin-4-yl] methyl carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 435.39 |
| Vis mere |