Få mere at vide
Applied Biosystems™ FLoid™ Printer, Papirpatron, Blæk/Papir
Beskrivelse
Dette er en komplet printerpakke til FLoid™ Cell Imaging Station med alt hvad du behøver for straks at udskrive dine billeder og dele eller indsætte i din laboratorie-notesbog. Det inkluderer en lille printer af høj kvalitet, papirpatron, blæk og papir.
Denne pakke giver dig:
- Kvalitetsudskrifter af dine fluorescerende cellebilleder erhvervet på FLoid™ Cell Imaging Station
- Vandtætte fotos, der holder op til 100 år og udskrives på kun 47 sekunder
- Papir med klæbende bagside, så fotos kan indsættes direkte i din laboratorie-notesbog
Forøg din produktivitet FLoid™ Cell Imaging Station
Denne kompakte fotoprinter er optimal til FLoid™ cellebilledstation og udskriver billeder i fotolaboratoriekvalitet af dine fluorescerende mærkede prøver på under et minut. Print smukke billeder i kreditkortstørrelse uden kant i livlige farver. Klistermærkebaseret bagside giver dig mulighed for at indsætte direkte i din laboratorie-notesbog. Det er en ideel printer til FLoid™ Cell Imaging Station, der giver dig mulighed for at optage tre farvefluorescerende billeder på et minut. Som FLoid™ Cell Imaging Station kan sidde lige på din laboratoriebænk, ikke i et fjernt mørkt rum, du kan afbilde og dokumentere dine resultater, hvor du vil.
Printene vil være vandafvisende og kan holde op til 100 år! Du vil nyde fotolaboratoriekvalitet og have det sjovt på samme tid. Se forhåndsvisning af dine billeder på 2,5'-tilt-up-LCD'en, og forvandl nemt dine yndlingsbilleder til en kunstinspireret collage med billedshuffle-funktionen.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Printerpakke |
| Produktlinje | Floid |
| Til brug med (udstyr) | Floid™ Celle billeddannelsessystem |
| Indhold og opbevaring | Kompakt fotoprinter med papirpatron i kreditkortstørrelse, farveblæk og papir. Opbevares tørt ved stuetemperatur. |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |