Få mere at vide
Floctafenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Floctafenine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17F3N2O4/c21-20(22,23)15-6-3-5-13-17(8-9-24-18(13)15)25-16-7-2-1-4-14(16)19(28)29-11-12(27)10-26/h1-9,12,26-27H,10-11H2,(H,24,25) |
| Formel vægt | 406.114 |