Artikelnummer. 30406431
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Pakningsstørrelse
30406431
1 mg
-
30390871
0.5 mg
0.5mg
30398708
5 mg
-
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
30406431
Leverandør
Toronto Research Chemicals
Leverandørnr.
TRCF4015021MG
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
Kemiske identifikatorer
CAS
2469039-51-6
Molekylær formel
C33H21D4F3O4
Molekylvægt (g/mol)
546.57
Synonym
4-Hydroxy-3-[1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-[[4-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]phenyl]-1-naphthalenyl]-2H-1-benzopyran-2-one-d4, Storm, WL 108366-d4
SMIL
O=C1C(C(C2)C3=C(C=CC=C3)CC2C(C=C4)=CC=C4OCC5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)=C(O)C6=C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C6[2H])O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Flocoumafen-d4
Renhedsgrad noter
HPLC
Mængde
1 mg
InChI formel
InChI=1S/C33H25F3O4/c34-33(35,36)24-13-9-20(10-14-24)19-39-25-15-11-21(12-16-25)23-17-22-5-1-2-6-26(22)28(18-23)30-31(37)27-7-3-4-8-29(27)40-32(30)38/h1-16,23,28,37H,17-19H2/i3D,4D,7D,8D
Procent renhed
>95%
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?