Få mere at vide
Fisherbrand™ Flydende flaskestativ
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30305879 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
30305879 Sort
1 options
Artikelnummer. 30305879
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.34 DKK
    118.11 DKK / Pakke med 5
    Spare 76.23 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder flasker sikkert i et vandbad eller ethvert flydende miljø.
Designet med højdensitetsskum er dette flydende stativ opdriftig, holdbart og kemikalieresistent, hvilket sikrer, at dine prøver forbliver stabile og organiserede under inkubation eller andre væskebaserede eksperimenter
  • Aftageligt bærehåndtag til nem løftning
  • Designet til enhver flaske med 20 mm diameter og AT-ampuller op til 50 ml
  • Fremstillet af højdensitets- og vandafvisende polyethylen
  • Temperaturområde 0 °C til 70 °C
  • Farve: Sort
  • Nej. af Wells: 6
  • Brønddiameter: 20 mm
  • Håndtagslængde (cm): 6,4
  • Dimensioner: 5 x 3,4 x 0,5 tommer (12,6 x 8,6 x 1,3 cm)
  • Pakke på 5
Tekniske data
Farve Sort
Type Stativ
Holder 6 hætteglas
Materiale HDPE
Form Rektangel
Dimensioner (L x B x H) 5 x 3,4 x 0,5 tommer (12,6 x 8,6 x 1,3 cm)
Diameter (metrisk) Brønd 20 mm