Få mere at vide
STEMCELL Technologies Single Flow Meter
Til brug med (applikation):
Cell Culture
Beskrivelse
- Single Flow Meter allows for precise control of gas flow to generate a hypoxic environment for tissue culture using the Hypoxia Incubator Chamber (Catalog #27310)
- Features of the Single Flow Meter include:
- Same precision as the flow meter used for full size continuous flow carbon dioxide incubator chambers
- Calibrated for 5 - 50 liters per minute (LPM)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Cell Culture |
| Længde (metrisk) | 1 m |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.