Få mere at vide
STEMCELL Technologies Single Flow Meter
Artikelnummer. 16231962
Encompass_Preferred
Til brug med (applikation):
Cell Culture
Artikelnummer. 16231962
Brand: STEMCELL Technologies 27311
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Meter to control gas flow into hypoxia incubator chamber
  • Single Flow Meter allows for precise control of gas flow to generate a hypoxic environment for tissue culture using the Hypoxia Incubator Chamber (Catalog #27310)
  • Features of the Single Flow Meter include:
  • Same precision as the flow meter used for full size continuous flow carbon dioxide incubator chambers
  • Calibrated for 5 - 50 liters per minute (LPM)
Tekniske data
Til brug med (applikation) Cell Culture
Længde (metrisk) 1 m
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.