Få mere at vide
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikrorørstativ med låg
Artikelnummer. p-4520859 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Grøn, Fluorescerende orange, Fluorescerende Pink, Lilla
Fluorescerende Pink
Fluorescerende orange
Grøn
Gul
Lilla
Rød
Rød, grøn, gul eller blå
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10358711 Rød, grøn, gul eller blå Pakke med 12
10778072 Fluorescerende Grøn, Fluorescerende orange, Fluorescerende Pink, Lilla Pakke med 12
11837233 Grøn Pakke med 12
10556562 Blå Hver
10065210 Lilla Hver
12368182 Gul Pakke med 12
10646391 Fluorescerende Pink Hver
11894402 Fluorescerende orange Pakke med 12
10177000 Fluorescerende Grøn -
10095090 Rød Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10358711 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8608
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Hold 0,2 ml strimler og 1,5 ml rør på den ene side og og 0,5 ml rør på den anden side af dette mikrorørstativ med låg, som er lavet af 100 % genbrugsplast.
Hold 0,2 ml strimler og 1,5 ml rør på den ene side af Thermo Scientific™ FlipStrip Mikrorørstativ med låg og 0,5 ml rør på den anden side. Stativet er lavet af 100% genbrugsplast.
  • Indeholder 0,2 ml strimler og 1,5 ml rør på den ene side, 0,5 ml rør på den anden
  • Stabilt, lavprofildesign med et alfanumerisk gitter for nem røridentifikation
  • Låget beskytter prøverne og tillader stabler af stativer
  • Flere farver tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Flipstrip Stativ
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Rød, grøn, gul eller blå
Holder Rør (0,5 ml), Rør (1,5 ml), Rør (2 ml)
Materiale Genanvendt plastik
Stabelbar Ja
nr. pr. sag 12 stativer
Produkttype Flipstrip Stativ