Få mere at vide
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikrorørstativ med låg
Hold 0,2 ml strimler og 1,5 ml rør på den ene side og og 0,5 ml rør på den anden side af dette mikrorørstativ med låg, som er lavet af 100 % genbrugsplast.
Brand:  Thermo Scientific™ 8658-11
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12368182
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Hold 0,2 ml strimler og 1,5 ml rør på den ene side af Thermo Scientific™ FlipStrip Mikrorørstativ med låg og 0,5 ml rør på den anden side. Stativet er lavet af 100% genbrugsplast.
  • Holds 0.2mL strips and 1.5mL tubes on one side, 0.5mL tubes on other
  • Stable, low-profile design with an alphanumeric grid for easy tube identification
  • Lid protects samples and allows racks to be stacked
  • Several colors available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Flipstrip Rack
Not Autoclavable
Tubes (0.5 mL), Tubes (1.5 mL), Tubes (2 mL)
Yes
Flipstrip Rack
Yellow
Recycled Plastic
12 Racks
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikrorørstativ med låg > Flipstrip Racks, Yellow