Få mere at vide
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikrorørstativ med låg
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Farve:
Blå
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Grøn, Fluorescerende orange, Fluorescerende Pink, Lilla
Fluorescerende Pink
Fluorescerende orange
Grøn
Gul
Lilla
Rød
Rød, grøn, gul eller blå
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Beskrivelse
Hold 0,2 ml strimler og 1,5 ml rør på den ene side af Thermo Scientific™ FlipStrip Mikrorørstativ med låg og 0,5 ml rør på den anden side. Stativet er lavet af 100% genbrugsplast.
- Holds 0.2mL strips and 1.5mL tubes on one side, 0.5mL tubes on other
- Stable, low-profile design with an alphanumeric grid for easy tube identification
- Lid protects samples and allows racks to be stacked
- Several colors available
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flipstrip Rack |
| Oversigt | Flipstrip Rack |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Grøn |
| Holder | Tubes (0.5 mL), Tubes (1.5 mL), Tubes (2 mL) |
| Materiale | Recycled Plastic |
| Stabelbar | Yes |
| nr. pr. sag | 12 Racks |