Få mere at vide
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikrorørstativ med låg
Artikelnummer. 10556562 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Blue, Hver
Farve:
Blue
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Grøn, Fluorescerende orange, Fluorescerende Pink, Lilla
Fluorescerende Pink
Fluorescerende orange
Green
Purple
Red
Red, Green, Yellow, or Blue
Yellow
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Artikelnummer. 10556562
Brand: Thermo Scientific™ 8638
Hold 0,2 ml strimler og 1,5 ml rør på den ene side og og 0,5 ml rør på den anden side af dette mikrorørstativ med låg, som er lavet af 100 % genbrugsplast.
Hold 0,2 ml strimler og 1,5 ml rør på den ene side af Thermo Scientific™ FlipStrip Mikrorørstativ med låg og 0,5 ml rør på den anden side. Stativet er lavet af 100% genbrugsplast.
  • Holds 0.2mL strips and 1.5mL tubes on one side, 0.5mL tubes on other
  • Stable, low-profile design with an alphanumeric grid for easy tube identification
  • Lid protects samples and allows racks to be stacked
  • Several colors available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flipstrip Rack
Farve Blue
Holder Tubes (0.5 mL), Tubes (1.5 mL), Tubes (2 mL)
Materiale Recycled Plastic
Stabelbar Yes
nr. pr. sag 12 Racks
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikrorørstativ med låg >