Beskrivelse
Hold 0,2 ml strimler og 1,5 ml rør på den ene side af Thermo Scientific™ FlipStrip Mikrorørstativ med låg og 0,5 ml rør på den anden side. Stativet er lavet af 100% genbrugsplast.
- Indeholder 0,2 ml strimler og 1,5 ml rør på den ene side, 0,5 ml rør på den anden
- Stabilt, lavprofildesign med et alfanumerisk gitter for nem røridentifikation
- Låget beskytter prøverne og tillader stabler af stativer
- Flere farver tilgængelige
Specifications
Specifications
| Oversigt | Flipstrip Stativ |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Rød, grøn, gul eller blå |
| Holder | Rør (0,5 ml), Rør (1,5 ml), Rør (2 ml) |
| Materiale | Genanvendt plastik |
| Stabelbar | Ja |
| nr. pr. sag | 12 stativer |
| Produkttype | Flipstrip Stativ |