Få mere at vide
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikrorørstativ med låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10177000 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Farve:
Blå
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Grøn, Fluorescerende orange, Fluorescerende Pink, Lilla
Fluorescerende Pink
Fluorescerende orange
Grøn
Gul
Lilla
Rød
Rød, grøn, gul eller blå
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Artikelnummer. 10177000
Brand: Thermo Scientific™ 8688
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold 0,2 ml strimler og 1,5 ml rør på den ene side og og 0,5 ml rør på den anden side af dette mikrorørstativ med låg, som er lavet af 100 % genbrugsplast.
Hold 0,2 ml strimler og 1,5 ml rør på den ene side af Thermo Scientific™ FlipStrip Mikrorørstativ med låg og 0,5 ml rør på den anden side. Stativet er lavet af 100% genbrugsplast.
  • Holder 0,2 ml strimler og 1,5 ml rør på den ene side, 0,5 ml rør på den anden side
  • Stabilt lavprofildesign med et alfanumerisk gitter for nem identifikation af rør
  • Låget beskytter prøverne og gør det muligt at stable stativer
  • Flere farver tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flipstrip Rack
Farve Fluorescerende Grøn
Holder Mikrorør (0,5 ml), Mikrorør (1,5 ml), Mikrorør (2 ml)
Materiale Genbrugsplast
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
nr. pr. sag 12 stativer