Beskrivelse
- Fås i klar og sort
- Volumen: 30 μL
- Fås som reol eller reol og præsteriliseret
- Til brug med Molecular Devices Liberty hoved
- Emballage: 384 Spids/reol; 10 stativer/enhed; 5 enheder/Cs.
Certificeringer
Certificeret RNase-, DNase- og endotoksin-sikker
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 30μ l |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Sort |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Rene krav | DNase, RNase og Pyrogen fri |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering, Rund |
| Emballage | SBS Rack |
| Mængde | 50 stativer/Cs. |
| Til brug med (udstyr) | Molecular Devices FLIPR 384-well Head |
| Vis mere |