Få mere at vide
Cole-Parmer™ Enkelt Flint Fornyelse
Artikelnummer. 12200389 Shop alle Cole-Parmer produkter
Til brug med (udstyr):
Safety Spark Lighter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 12200389
Brand: Cole-Parmer™ 3613655
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med denne Single Flint Renewal er det bare at slå til —og tænde det så nemt.
  • Ingen brændstof at skifte eller opbevare.
  • Den sidder i aluminium flintholderen.
  • Større størrelse for længere levetid.
  • Kompatibel til brug med Safety Spark Lighter, model 36136-50.
  • Angriber sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Flint
Til brug med (udstyr) Safety Spark Lighter
nr. pr. pakke 5 Pk.