Få mere at vide
Flibanserin, Mikromol™
Artikelnummer. 30050002
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050002 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30050002 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3222.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flibanserin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flibanserin
CAS 167933-07-5
Analyt- eller komponentnavne Flibanserin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H21 F3 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]-, BIMT 17, BIMT 17BS, Flibanserin
InChI formel InChI=1S/C20H21F3N4O/c21-20(22,23)15-4-3-5-16(14-15)26-11-8-25(9-12-26)10-13-27-18-7-2-1-6-17(18)24-19(27)28/h1-7,14H,8-13H2,(H,24,28)
SMIL FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCN(CCN3C(=O)Nc4ccccc34)CC2
IUPAC navn 3-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl]ethyl]-1H-benzimidazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 390.4
Mængde 250 mg
Formel vægt 390.1667 g/mol