Få mere at vide
Flibanserin, MedChemExpress
Beskrivelse
Flibanserin (BIMT-17
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flibanserin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 167933-07-5 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H21F3N4O |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | BIMT-17 BIMT-17BS |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (128.07 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |