missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
FLI-06, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4,5,6,7,8-Hexahydro-2,7,7-trimethyl-4-(4-nitrophenyl)-5-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Cyclohexyl Ester |
| CAS | 313967-18-9 |
| Molekylær formel | C25H30N2O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | FLI-06, 1,4,5,6,7,8-Hexahydro-2,7,7-trimethyl-4-(4-nitrophenyl)-5-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Cyclohexyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30N2O5/c1-15-21(24(29)32-18-7-5-4-6-8-18)22(16-9-11-17(12-10-16)27(30)31)23-19(26-15)13-25(2,3)14-20(23)28/h9-12,18,22,26H,4-8,13-14H2,1-3H3 |
| SMIL | CC1=C(C(C2=C(CC(C)(C)CC2=O)N1)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])C(=O)OC4CCCCC4 |
| IUPAC navn | cyclohexyl 2,7,7-trimethyl-4-(4-nitrophenyl)-5-oxo-1,4,6,8-tetrahydroquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 438.52 |
| Formel vægt | 438.2155 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?