Learn More
FLI-06, MedChemExpress
Description
FLI-06 is an inhibitor of Notch signaling with an EC50 of 2.3 μM.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | FLI-06 |
| CAS | 313967-18-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H30N2O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 38 mg/mL (86.66 mM) |
| SMIL | O=C(C1=C(C)NC2=C(C(CC(C)(C)C2)=O)C1C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)OC4CCCCC4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 438.52 |
| Formel vægt | 438.52 |
| Show More |