Få mere at vide
Memmert™ Fleksibel Pt100 temperatursensor til UF55plus
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
UF55plus ovn
Beskrivelse
- Placeret fleksibelt i kammer eller last
- Til lokal temperaturmåling (op til 1 ekstra sensor er mulig)
- Den målte temperatur vil blive vist på displayet, registreret i det integrerede datalager og kan dokumenteres via AtmoCONTROL-softwaren
- For Memmert Ovne
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | UF55plus ovn |
| Type | Temperatursensor |