Få mere at vide
Digi-Sense™ Fleksible termoelementprober med isoleret ledning
Artikelnummer. 11880000 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
-150 °C til +100 °C
-150 °C til +1093 °C
-150 °C til +1100 °C
-150 °C til +148 °C
-150 °C til +204 °C
-150 °C til +427 °C
-150 °C til +482 °C
-150 °C til +649 °C
-200 °C til +311 °C
-250 °C til +1100 °C
Stil:
Termoelement Type: K
Type K Com Pen TC-probe, Grnd
Type K HT Flex TC Probe
Type K HT Probe Mini Con Exp
Type K Slange Clmp Probe Mini Con, Grd
Type K afkobler TC-probe, Pen., Grnd
Type K kompakt TC-probe, Grnd
Type K kompakt pen TC probe GRND
Type K, STD Probe, Mini Conn, GRD
Type K, Std Pen Probe, Mini Conn
Type-K Comp Surf Probe Mini Conn Exp
Type-K Pipe-Ftg Probe Mini Conn
Type-K rørprop-probe NPTM Mini Con
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Stil Pakningsstørrelse
11880000 -250 °C til +1100 °C Type K HT Flex TC Probe Hver
11860000 -150 °C til +204 °C Type K, Std Pen Probe, Mini Conn Hver
11849652 -200 °C til +311 °C Type K kompakt TC-probe, Grnd Hver
11801375 -150 °C til +649 °C Type-K Comp Surf Probe Mini Conn Exp Hver
11763099 -150 °C til +1100 °C Type-K Pipe-Ftg Probe Mini Conn Hver
11850000 -200 °C til +311 °C Type K, STD Probe, Mini Conn, GRD Hver
11781349 -150 °C til +1093 °C Type K HT Probe Mini Con Exp Hver
11871435 -150 °C til +482 °C Type K Slange Clmp Probe Mini Con, Grd Hver
11809662 -150 °C til +148 °C Type K kompakt pen TC probe GRND Hver
11830010 -150 °C til +427 °C Type K afkobler TC-probe, Pen., Grnd Hver
11771339 -150 °C til +482 °C Type-K rørprop-probe NPTM Mini Con Hver
11735249 -150 °C til +100 °C Type K Com Pen TC-probe, Grnd Hver
11752683 -250 °C til +1100 °C Termoelement Type: K Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11880000 Leverandør Digi-Sense™ Leverandørnr. 0851696
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Optimer aflæsninger og temperaturnøjagtighed til en række applikationer med disse prober. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Fleksible termoelementprober med isoleret ledning er ideelle til højtemperaturmålinger og kan bruges med væsker, gasser og halvfaste stoffer.
Alle prober med isoleret ledning inkluderer lige isoleret kabel uden håndtag. Glasfiber og keramisk isolerede sonder har blotlagte kryds; bruges til højtemperaturapplikationer. Eksponerede junction-prober anbefales ikke til brug med vandige opløsninger (type J-eksponerede junction-prober vil ruste, når de udsættes for fugt).
  • Hver sonde leveres med farvekodet ANSI ministik: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla.
  • Keramiske fiberisolerede trådsonder til højtemperaturmålinger.
  • Generelle prober er designet til brug med væsker, gasser og halvfaste stoffer.
  • ABS-håndtag giver et letvægtsdesign for brugervenlighed sammen med holdbarhed
  • Probehåndtagene har en trækaflastningsfjeder, der beskytter kabelforbindelsen mod beskadigelse som følge af gentagne bøjninger og træk
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI
Til brug med (udstyr) Temperaturmålere
Temperatur (metrisk) -250 °C til +1100 °C
Type Termoelement sonde
Til brug med (applikation) Industrielle miljøer, hvor der kræves hurtige nøjagtige aflæsninger
Stil Type K HT Flex TC Probe
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.48 cm