Beskrivelse
Optimer aflæsninger og temperaturnøjagtighed til en række applikationer med disse prober. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Fleksible termoelementprober med isoleret ledning er ideelle til højtemperaturmålinger og kan bruges med væsker, gasser og halvfaste stoffer.
Alle prober med isoleret ledning inkluderer lige isoleret kabel uden håndtag. Glasfiber og keramisk isolerede sonder har blotlagte kryds; bruges til højtemperaturapplikationer. Eksponerede junction-prober anbefales ikke til brug med vandige opløsninger (type J-eksponerede junction-prober vil ruste, når de udsættes for fugt).
- Hver sonde leveres med farvekodet ANSI ministik: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla.
- Keramiske fiberisolerede trådsonder til højtemperaturmålinger.
- Generelle prober er designet til brug med væsker, gasser og halvfaste stoffer.
- ABS-håndtag giver et letvægtsdesign for brugervenlighed sammen med holdbarhed
- Probehåndtagene har en trækaflastningsfjeder, der beskytter kabelforbindelsen mod beskadigelse som følge af gentagne bøjninger og træk
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI |
| Til brug med (udstyr) | Temperaturmålere |
| Temperatur (metrisk) | -150 °C til +204 °C |
| Type | Termoelement sonde |
| Stil | Type K, Std Pen Probe, Mini Conn |
| Længde (engelsk) | 4 tommer |
| Længde (metrisk) | 10.16 cm |