Få mere at vide
BRAND™ Fleksibel afgangsslange til seripettor™ Dispensere på flaske
Artikelnummer. p-8543028 Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
2 og 10 ml Seripettor™ og Seripettor™ Pro flasketop dispenser
25 ml Seripettor™ og Seripettor™ Pro flasketop dispenser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10191671
Brand: BRAND™ 704522
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PTFE doseringsrør er spiralformet med en længde på 800 mm. Til brug med seripettor™ Dispensere på flaske.
  • Spiralformet PTFE doseringsrør
  • Længde: 800 mm
  • Inkluderer sikkerhedshåndtag
  • Ikke egnet til peroxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fleksibelt udledningsrør
Materiale PTFE
Til brug med (udstyr) 2 og 10 ml Seripettor™ og Seripettor™ Pro flasketop dispenser
Inkluderer Sikkerhedshåndtag
Længde (engelsk) 31,49 tommer.
Længde (metrisk) 800 mm