Få mere at vide
BRAND™ Fleksibel afgangsslange til seripettor™ Dispensere på flaske
Artikelnummer. 10745774 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
2 og 10 ml Seripettor og Seripettor Pro flasketopdispenser
25 ml Seripettor og Seripettor Pro flasketopdispenser
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10745774 25 ml Seripettor og Seripettor Pro flasketopdispenser Hver
10191671 2 og 10 ml Seripettor og Seripettor Pro flasketopdispenser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10745774 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 704523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00 DKK
    739.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 42.53 DKK
    5% Slukket
På lager
PTFE doseringsrør er spiralformet med en længde på 800 mm. Til brug med seripettor™ Dispensere på flaske.
  • Spiralformet PTFE doseringsrør
  • Længde: 800 mm
  • Inkluderer sikkerhedshåndtag
  • Ikke egnet til peroxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fleksibelt udledningsrør
Materiale PTFE
Til brug med (udstyr) 25 ml Seripettor og Seripettor Pro flasketopdispenser
Inkluderer Sikkerhedshåndtag
Længde (metrisk) 800 mm