Beskrivelse
- Spiralformet PTFE doseringsrør
- Længde: 800 mm
- Inkluderer sikkerhedshåndtag
- Ikke egnet til peroxid
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fleksibelt udledningsrør |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (udstyr) | 2 og 10 ml Seripettor og Seripettor Pro flasketopdispenser |
| Inkluderer | Sikkerhedshåndtag |
| Længde (engelsk) | 31,49 tommer. |
| Længde (metrisk) | 800 mm |