Få mere at vide
BRAND™ Fleksibelt afgangsrør med recirkulationsventil til Dispensette™ S, S Organisk, S Sporanalyse
Artikelnummer. p-7115278 Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
For nominel kapacitet på 25, 50, 100 ml
Til nominel kapacitet på 2, 5, 10mL
Diameter (metrisk) ydre hals:
3 mm
4,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15448043
Brand: BRAND™ 708132
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af PTFE med en oprullet ledning ca. 800 mm i længden.
  • Med sikkerhedshåndtag
  • Ikke egnet til HF
  • Leveres individuelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PTFE
Til brug med (udstyr) Til nominel kapacitet på 2, 5, 10mL
Mængde 1/Pk.
Diameter (metrisk) ydre hals 3 mm