Få mere at vide
BRAND™ Fleksibelt afgangsrør med recirkulationsventil til Dispensette™ S, S Organisk, S Sporanalyse
Artikelnummer. 15458043 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
For nominel kapacitet på 25, 50, 100 ml
Til nominel kapacitet på 2, 5, 10mL
Diameter (metrisk) ydre hals:
3 mm
4,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) ydre hals unitSize
15458043 For nominel kapacitet på 25, 50, 100 ml 4,5 mm Hver
15448043 Til nominel kapacitet på 2, 5, 10mL 3 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458043 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 708134
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af PTFE med en oprullet ledning ca. 800 mm i længden.
  • Med sikkerhedshåndtag
  • Ikke egnet til HF
  • Leveres individuelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PTFE
Til brug med (udstyr) For nominel kapacitet på 25, 50, 100 ml
Mængde 1/Pk.
Diameter (metrisk) ydre hals 4,5 mm