Få mere at vide
BRAND™ Fleksibelt afgangsrør med recirkulationsventil til Dispensette™ S, S Organisk, S Sporanalyse
Artikelnummer. 15448043 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
For nominel kapacitet på 25, 50, 100 ml
Til nominel kapacitet på 2, 5, 10mL
Diameter (metrisk) ydre hals:
3 mm
4,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) ydre hals Pakningsstørrelse
15448043 Til nominel kapacitet på 2, 5, 10mL 3 mm Hver
15458043 For nominel kapacitet på 25, 50, 100 ml 4,5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448043 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 708132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    799.00 DKK
    727.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 71.13 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af PTFE med en oprullet ledning ca. 800 mm i længden.
  • Med sikkerhedshåndtag
  • Ikke egnet til HF
  • Leveres individuelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PTFE
Til brug med (udstyr) Til nominel kapacitet på 2, 5, 10mL
Mængde 1/Pk.
Diameter (metrisk) ydre hals 3 mm