Få mere at vide
Flexible Brushes
Handla allt Fisherbrand Produkter
undefined
Længde (engelsk):
14,17 tommer
Til brug med (udstyr):
500 ml kolber
Spécification
Spécification
| Produkttype | Flexible Brush |
| Børstehår type | Soft |
| Håndtag Materiale | Plastic |
| Håndtag Type | Flexible |
| Diameter (engelsk) Børstehår | 1.4 in. |
| Diameter (metrisk) børster | 3.8 cm |
| Til brug med (udstyr) | 500 ml kolber |
| Inkluderer | Hanging ring |
| Længde (engelsk) | 14,17 tommer |
| Længde (engelsk) Børstehår | 3.9 in. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu