Få mere at vide
Proteintech FlexAble HRP-antistofmærkningskit til humant IgG
Artikelnummer. 18060336 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Mængde:
10 prøver
100 prøver
50 prøver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18060336 100 prøver
18046195 10 prøver
18025595 50 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18060336 Leverandør Proteintech Leverandørnr. KFA110200
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
FlexAble HRP-antistofmærkningskit til humant IgG er et nyt antistofmærkningskit, der bruger en affinitetslinker til at konjugere HRP i enhver buffertilstand til primære humane IgG-antistoffer fra enhver leverandør.
FlexAble HRP-antistofmærkningskit til humant IgG er et nyt antistofmærkningskit, der bruger en affinitetslinker til at konjugere HRP i enhver buffertilstand til primære humane IgG-antistoffer fra enhver leverandør. En mærkningsreaktion kræver kun 0,5μ g antistof - uanset antistofkoncentrationen. Mærk dit humane IgG-antistof
Tekniske data
Mængde 100 prøver
Format Væske