Beskrivelse
FlexAble HRP-antistofmærkningskit til humant IgG er et nyt antistofmærkningskit, der bruger en affinitetslinker til at konjugere HRP i enhver buffertilstand til primære humane IgG-antistoffer fra enhver leverandør. En mærkningsreaktion kræver kun 0,5μ g antistof - uanset antistofkoncentrationen. Mærk dit humane IgG-antistof
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 prøver |
| Format | Væske |