Få mere at vide
Proteintech™ Fleksibel CoraLite™ Plus 550 antistofmærkningskit til kanin IgG
Artikelnummer. p-7227376 Shop alle Proteintech produkter
Mængde:
10 x 0,5μ g Reaktioner
200 x 0,5μ g Reaktioner
50 x 0,5μ g Reaktioner
Artikelnummer. 17771509
Brand: Proteintech™ KFA00210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dette antistofmærkningskit konjugerer CoraLite™ 550 til kanin IgG-antistoffer.
Fleksibel CoraLite™ Plus 550 antistofmærkningskit til kanin IgG er et nyt antistofmærkningskit, der bruger en affinitetslinker til at konjugere CoraLite™ Plus 550 i enhver buffertilstand til primære kanin-IgG-antistoffer fra enhver leverandør.
  • En mærkningsreaktion kræver kun 0,5μ g antistof, uanset antistofkoncentrationen
  • Mærk dit kanin IgG-antistof ind< 10 min uden ekstra udstyr
Tekniske data
Sættets indhold 10μ L CoraLite™ 550 FlexLinker til kanin IgG, 20μ L FlexQuencher til kanin IgG, 100μ L FlexBuffer, Brugsanvisning, Protokol magnet
Mængde 10 x 0,5μ g Reaktioner
Indhold og opbevaring 1 år ved -20 °C eller 6 måneder ved +4 °C
Excitation/Emission 554 nm/570 nm
Mærkningsmål IgG
Arter Kanin