Få mere at vide
Proteintech™ Fleksibel CoraLite™ Plus 550 antistofmærkningskit til kanin IgG
Shop alle Proteintech produkter
Mængde:
10 x 0,5μ g Reaktioner
200 x 0,5μ g Reaktioner
50 x 0,5μ g Reaktioner
Beskrivelse
Fleksibel CoraLite™ Plus 550 antistofmærkningskit til kanin IgG er et nyt antistofmærkningskit, der bruger en affinitetslinker til at konjugere CoraLite™ Plus 550 i enhver buffertilstand til primære kanin-IgG-antistoffer fra enhver leverandør.
- En mærkningsreaktion kræver kun 0,5μ g antistof, uanset antistofkoncentrationen
- Mærk dit kanin IgG-antistof ind< 10 min uden ekstra udstyr
Tekniske data
Tekniske data
| Sættets indhold | 50μ L CoraLite™ 550 FlexLinker til kanin IgG, 100μ L FlexQuencher til kanin IgG, 500μ L FlexBuffer, Brugsanvisning, Protokol magnet |
| Mængde | 50 x 0,5μ g Reaktioner |
| Indhold og opbevaring | 1 år ved -20 °C eller 6 måneder ved +4 °C |
| Excitation/Emission | 554 nm/570 nm |
| Mærkningsmål | IgG |
| Arter | Kanin |