Få mere at vide
Proteintech™ Fleksibel CoraLite™ 488 Antistofmærkningskit til kanin IgG
Shop alle Proteintech produkterDescription
Fleksibel CoraLite™ 488 antistofmærkningskit til kanin IgG er et nyt antistofmærkningskit, der bruger en affinitetslinker til at konjugere CoraLite™ 488 i enhver buffertilstand mod primære kanin-IgG-antistoffer fra enhver leverandør.
- En mærkningsreaktion kræver kun 0,5μ g antistof, uanset antistofkoncentrationen
- Mærk dit kanin IgG-antistof ind< 10 min uden ekstra udstyr
Specifications
Specifications
| Mængde | 50 x 0,5μ g Reaktioner |
| Indhold og opbevaring | 50μ L CoraLite™ 488 FlexLinker til kanin IgG, 100μ L FlexQuencher til kanin IgG, 500μ L FlexBuffer, Brugsanvisning, Protokol magnet. 1 år ved -20 °C eller 6 måneder ved +4 °C, undgå lys |
| Excitation/Emission | 500 nm/520 nm |
| Mærkningsmål | IgG |
| Arter | Kanin |