Få mere at vide
Proteintech™ Fleksibel CoraLite™ 488 Antistofmærkningskit til kanin IgG
Artikelnummer. 17741509 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 0,5μ g Reaktioner
200 x 0,5μ g Reaktioner
50 x 0,5μ g Reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17741509 10 x 0,5μ g Reaktioner
17761509 50 x 0,5μ g Reaktioner
17751509 200 x 0,5μ g Reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17741509 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KFA00110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Dette antistofmærkningskit konjugerer CoraLite™ 488 til kanin IgG-antistoffer.
Fleksibel CoraLite™ 488 antistofmærkningskit til kanin IgG er et nyt antistofmærkningskit, der bruger en affinitetslinker til at konjugere CoraLite™ 488 i enhver buffertilstand mod primære kanin-IgG-antistoffer fra enhver leverandør.
  • En mærkningsreaktion kræver kun 0,5μ g antistof, uanset antistofkoncentrationen
  • Mærk dit kanin IgG-antistof ind< 10 min uden ekstra udstyr
Tekniske data
Sættets indhold 10μ L CoraLite™ 488 FlexLinker til kanin IgG, 20μ L FlexQuencher til kanin IgG, 100μ L FlexBuffer, Brugsanvisning, Protokol magnet
Mængde 10 x 0,5μ g Reaktioner
Indhold og opbevaring 1 år ved -20 °C eller 6 måneder ved +4 °C, undgå lys
Excitation/Emission 500 nm/520 nm
Mærkningsmål IgG
Arter Kanin