Learn More
Proteintech FlexAble Biotin Antibody Labeling Kit til humant IgG
Product Code. 18079365 Shop All Proteintech Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 prøver
100 prøver
50 prøver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
18079365 10 prøver
18035505 100 prøver
18018075 50 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 18079365 Supplier Proteintech Supplier No. KFA11110
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
FlexAble Biotin Antibody Labeling Kit for Human IgG er et nyt antistofmærkningskit, der bruger en affinitetslinker til at konjugere Biotin i enhver buffertilstand til humane IgG primære antistoffer fra enhver leverandør.
FlexAble Biotin Antibody Labeling Kit for Human IgG er et nyt antistofmærkningskit, der bruger en affinitetslinker til at konjugere Biotin i enhver buffertilstand til humane IgG primære antistoffer fra enhver leverandør. En mærkningsreaktion kræver kun 0,5μ g antistof - uanset antistofkoncentrationen. Mærk dit humane IgG-antistof
Specifications
Mængde 10 prøver
Format Væske