Beskrivelse
FlexAble Biotin Antibody Labeling Kit for Human IgG er et nyt antistofmærkningskit, der bruger en affinitetslinker til at konjugere Biotin i enhver buffertilstand til humane IgG primære antistoffer fra enhver leverandør. En mærkningsreaktion kræver kun 0,5μ g antistof - uanset antistofkoncentrationen. Mærk dit humane IgG-antistof
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 prøver |
| Format | Væske |