Få mere at vide
OHAUS™ Flex System Clamp
Artikelnummer. 15772429 Shop alle Ohaus produkter
Længde (metrisk) arm:
305 mm
457 mm
Inkluderer:
Bundplade
Hyldeklemme
Lab-rammeklemme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15772429
Brand: OHAUS™ 30400015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Flex System Clamp er designet til sikkert at gribe og placere en række forskellige laboratorieglasvarer.
  • Korrosionsbestandige klemmer i rustfrit stål giver fremragende kemisk resistens, holdbarhed og kan autoklaveres. Nikkelbelagte zinkklemmer giver høj trækstyrke til en økonomisk pris.
  • Forebyg ulykker i laboratoriet! Alsidige LabJaws-klemmer til flere formål holder sikkert glasvarer og uregelmæssigt formede genstande. Vælg mellem en række forskellige grebsstørrelser, stiftstile og justeringstyper.
  • Vælg mellem en række specialiserede LabJaws-klemmer med justerbare funktioner for at give en nøjagtig pasform til laboratorieudstyr såsom termometre, termoelementer, søjler, tragte og rundbundede kolber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Flex System Clamp
Materiale Forniklet
Inkluderer Hyldeklemme
Oversigt Klemme, Specialitet, Flex, CLS-FLEXBL
Diameter (metrisk) 13 mm
Længde (engelsk) Arm 18.000 tommer.
Længde (metrisk) arm 457 mm
Størrelse (metrisk) greb 0 til 43 mm
Kæbe type 3-Prong Dual Adjust